Learn More
1-Decen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346996 100 mL -
11356996 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06800.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decen ist ein alpha-Olefin, das als Monomer in Copolymeren verwendet wird. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Epoxiden, Aminen, Oxo-Alkoholen, synthetischen Schmierstoffen, synthetischen Fettsäuren und alkylierten Aromaten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar in Äther und Ethanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-05-9
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00009577
InChI-Schlüssel AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC-Name Dec-1-en
SMILES CCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decene
Schmelzpunkt -66°C
Siedepunkt 170°C to 171°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH2
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1737236
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene