Learn More
1-Decen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356996 1000 mL 1 Liter
11346996 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06800.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decen ist ein alpha-Olefin, das als Monomer in Copolymeren verwendet wird. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Epoxiden, Aminen, Oxo-Alkoholen, synthetischen Schmierstoffen, synthetischen Fettsäuren und alkylierten Aromaten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar in Äther und Ethanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-05-9
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00009577
InChI-Schlüssel AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC-Name Dec-1-en
SMILES CCCCCCCCC=C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Decene
Schmelzpunkt -66°C
Siedepunkt 170°C to 171°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH2
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1737236
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) 94%