Learn More
1-Decän, TRC
Artikelnummer. 30368640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2255551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decene
CAS 872-05-9
Summenformel C10 H20
Menge 1 g
Synonym 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
InChI-Formel InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Dec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
Formelmasse 140.1565