Learn More
1-Decylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394326 1 g 1 Gramm
11304336 5 g 5 Gramm
11314336 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19957.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24464-63-9
Summenformel C10H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.102
MDL-Nummer MFCD01074638
InChI-Schlüssel TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
IUPAC-Name Decylboronsäure
SMILES B(CCCCCCCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decylboronic acid
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 1 g
Beilstein 1743934
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 98%