Learn More
1-Decyne, 98%
Artikelnummer. 10511861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511861 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10402421 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
15159253 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 764-93-2 | C₁₀H₁₈ | 138,25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-93-2
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.25
MDL-Nummer MFCD00009576
InChI-Schlüssel ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC-Name Dec-1-yn
SMILES CCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -44.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7C≡CH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 5 mL
Beilstein 01,I,122
Relative Dichte 0.76
Formelmasse 138.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke