Learn More
1-Deoxy-1-(Methylnitrosoamino)-D-Glucitol, TRC
Artikelnummer. 30010943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010943 50 mg 50 Milligramm
30011846 100 mg 100 Milligramm
30011387 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD20596050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10356-92-0
Summenformel C7 H16 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Synonym 1-N-Methyl-N-nitrosoamino-1-deoxy-D-glucitol
IUPAC-Name N-Methyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexyl] Lachstoff-Adigasamid
SMILES CN(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1