Learn More
(+)-1-Deoxymannojirimycin-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042075
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15453889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61277.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selektiver Inhibitor von a-Mannosidase
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73465-43-7
Summenformel C6H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.631
MDL-Nummer MFCD00083611
InChI-Schlüssel ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synonym DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
PubChem CID 11390018
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triolhydrochlorid
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Typ (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Formelmasse 199.6