Learn More
1-Dimethylamino-2-Nitroethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081597
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424743 1 g 1 Gramm
11434743 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11424743
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11637.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1190-92-7 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1190-92-7
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00051519
InChI-Schlüssel JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-nitroethylene, e-n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, dimethyl e-2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, 1-dimethylamino-2-nitroethene, dimethyl 2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethylenamine, n,n-dimethyl-2-nitroethyleneamine, n,n-dimethyl-n-2-nitrovinyl amine
PubChem CID 637928
IUPAC-Name (E)-N,N-Dimethyl-2-nitroethenamin
SMILES CN(C)C=C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 1 g
Beilstein 1903136
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98%