Learn More
1-Dimethylamino-1-Buten-3-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733914 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10628401 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10217560 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733914 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298025000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2802-08-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2802-08-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00142611
InChI-Schlüssel QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Synonym e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
PubChem CID 5369152
IUPAC-Name (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Braun-Rot
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Brechungsindex 1.5570 to 1.56
Menge 500 mL
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.