Learn More
1-Dimethylamino-1-Buten-3-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10628401
Marke: Thermo Scientific Acros 298020100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2802-08-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2802-08-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00142611
InChI-Schlüssel QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Synonym e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
PubChem CID 5369152
IUPAC-Name (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Braun-Rot
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Brechungsindex 1.5570 to 1.56
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.