Learn More
1-(Dimethylaminomethyl)cyclopentanecarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033608
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11454690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50751.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39943-37-8
Summenformel C9H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.24
MDL-Nummer MFCD08064242
InChI-Schlüssel NEHVBXDPRDUMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethylaminomethyl cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanecarboxaldehyde, 1-dimethylamino methyl-9ci, 1-dimethylamino methyl cyclopentane-1-carbaldehyde, acmc-20alc3, 1-dimethylaminomethylcyclopentancarboxaldehyd, 1-dimethylamino methyl cyclopentanecarbaldehyde
PubChem CID 12610330
IUPAC-Name 1-[(Dimethylamino)methyl]cyclopentan-1-carbaldehyd
SMILES CN(C)CC1(CCCC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Dimethylaminomethyl)cyclopentanecarboxaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 97%