Learn More
1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)-pyridinium internes Salz, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499637 250 g 250 Gramm
11479637 10 g 10 Gramm
11489637 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22124.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136997-71-2
Summenformel C10H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 258.29
MDL-Nummer MFCD00185917
InChI-Schlüssel SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
SMILES CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Menge 250 g
IUPAC-Name 1-(Dimethylcarbamoyl)-4-(2-sulfonatoethyl)pyridin-1-ium
Formelmasse 258.29
Reinheit (%) 95%