Learn More
1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)-pyridinium internes Salz, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026229
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11479637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22124.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136997-71-2
Summenformel C10H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 258.29
MDL-Nummer MFCD00185917
InChI-Schlüssel SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
SMILES CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-[1-(Dimethylcarbamoyl)Pyridin-1-ium-4-yl]Ethansulfonat
Formelmasse 258.29
Reinheit (%) 95%