Learn More
1-Dodekanethiol, TRC
Artikelnummer. 30369905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369905 50 mL -
30379477 5 mL 5 Milliliter
30374751 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49479350ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-55-0
Summenformel C12H26S
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
Synonym 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanethiol
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formelmasse 202.1755
Reinheit (%) >95%