Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434913
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11434913
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12228.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecanol dient als Hilfsstoff in Kostemika und Textilien, synthetisches Öl, Emulgator und Flotationsmittel von Rohmaterialien, Waschmittelrohstoff und Schaummittel in Zahnpasta.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.004 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 0.830
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex 1.443
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.004g/L).
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Dodecanol