Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15881002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15881002 5 mL 5 Milliliter
10439070 500 mL 500 Milliliter
10193440 1 L 1 Liter
10164763 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15881002 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155450050
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.0°C to 27.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8350g/mL
Siedepunkt 258.0°C to 265.0°C
Flammpunkt 119°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Menge 5 mL
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 3451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 186.34
Dampfdruck <0.1mbar at 20°C
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanol