Learn More
1-Dodecanol, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15601190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15601190
Marke: Honeywell Research Chemicals 1267992.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dodecylalkohol, Laurylalkohol, N-Dodecylalkohol, Laurinalkohol, Laurinischer Alkohol, Undecyl-Carbinol, 1-Dodecylalkohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 22 °C bis 26 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.833 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 260 °C bis 262 °C
Flammpunkt 121 °C (249.8 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex n20/D 1.442 (Lit.)
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Löslichkeitsinformationen Leicht wasserlöslich, 1 g/l bei 23 °C
Dampfdichte 7.4 (vs. Luft)
Formelmasse 186.33 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz