Learn More
1-Dodecanol, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120029 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15611190 250 ml Poly-Flasche 250 Milliliter
15691180 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15601190 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 15611190
Marke: Honeywell Research Chemicals 126799250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-53-8
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00004753
InChI-Schlüssel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dodecylalkohol, Laurylalkohol, N-Dodecylalkohol, Laurinalkohol, Laurinischer Alkohol, Undecyl-Carbinol, 1-Dodecylalkohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-Name Dodecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
Schmelzpunkt 22 °C bis 26 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.833 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 260 °C bis 262 °C
Flammpunkt 121 °C (249.8 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Brechungsindex n20/D 1.442 (Lit.)
Menge 250 ml
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1738860
Löslichkeitsinformationen Leicht wasserlöslich, 1 g/l bei 23 °C
Dampfdichte 7.4 (vs. Luft)
Formelmasse 186.33 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz