Learn More
1-Dodecen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467207
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11467207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14992.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.324 g/mol
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecen; wird in der Öl- und Gasförderung und -produktion, für die Polymerproduktion sowie als Zwischenprodukt, Beschichtung, Reinigungsmittel, Schmierstoff und flüssiger Betriebsstoff verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Detergenzien verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol, Ethylether und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-41-4
Summenformel C12H24
Molekulargewicht (g/mol) 168.324
MDL-Nummer MFCD00008961
InChI-Schlüssel CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC-Name Dodec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecene
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 0.758
Siedepunkt 212°C to 213°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Strukturformel CH3(CH2)9CH=CH2
Brechungsindex 1.43
Menge 100 g
Beilstein 1699848
Löslichkeitsinformationen It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone
Formelmasse 168.32
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Dodecene