Learn More
1-Dodecen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecen; wird in der Öl- und Gasförderung und -produktion, für die Polymerproduktion sowie als Zwischenprodukt, Beschichtung, Reinigungsmittel, Schmierstoff und flüssiger Betriebsstoff verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Detergenzien verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol, Ethylether und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
1-Dodecen; wird in der Öl- und Gasförderung und -produktion, für die Polymerproduktion sowie als Zwischenprodukt, Beschichtung, Reinigungsmittel, Schmierstoff und flüssiger Betriebsstoff verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Detergenzien verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol, Ethylether und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dodecene |
Schmelzpunkt | -37°C |
Dichte | 0.758 |
Siedepunkt | 212°C to 213°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)9CH=CH2 |
Brechungsindex | 1.43 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1699848 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone |