Learn More
1-Dodecen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327350 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327350 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA13061500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Dodecene
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H24
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Dodec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 168.32
Menge 250 mg
Formelmasse 168,1878 g/mol