Learn More
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469652
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11469652
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10761.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.348 g/mol
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumbromid wird als Tensid, als Emulgator von Gummi und Asphalt und als antistatisches Mittel aus Synthesefaser verwendet. Es fungiert als ionisches Tensid und ist nützlich bei der Herstellung von Goldnanopartilitäten zusammen mit Natriumdodezylsulfat. Es wird auch als Farbabstreifer und Schaumstabilisatoren verwendet. Es wird zur Herstellung von Dodecyltrimethylammoniumbromid verwendet. Durch die Verwendung von Leitfähigkeitsmessungen, Dichtemessungen und Neutronenstreuung in kleinen Winkeln wird die Bildung von Micellen in einem Wasser-Dimethylsulfoxid-Gemisch untersucht. Darüber hinaus ist es ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-94-4
Summenformel C15H34BrN
Molekulargewicht (g/mol) 308.348
MDL-Nummer MFCD00011767
InChI-Schlüssel XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC-Name Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3597463
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 308.35
Reinheit (%) 99%