Learn More
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(1-Dodecyl)Trimethylammoniumbromid wird als Tensid, als Emulgator von Gummi und Asphalt und als antistatisches Mittel aus Synthesefaser verwendet. Es fungiert als ionisches Tensid und ist nützlich bei der Herstellung von Goldnanopartilitäten zusammen mit Natriumdodezylsulfat. Es wird auch als Farbabstreifer und Schaumstabilisatoren verwendet. Es wird zur Herstellung von Dodecyltrimethylammoniumbromid verwendet. Durch die Verwendung von Leitfähigkeitsmessungen, Dichtemessungen und Neutronenstreuung in kleinen Winkeln wird die Bildung von Micellen in einem Wasser-Dimethylsulfoxid-Gemisch untersucht. Darüber hinaus ist es ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide |
| Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3597463 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 308.35 |
| Reinheit (%) | 99% |