Learn More
1-Dodecylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022642
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462917 100 g 100 Gramm
11472917 500 g 500 Gramm
11468750 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15515.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecylamin wurde zur Herstellung neuer oberflächenaktiver Kupfer(II)-Komplexe verwendet. Es wird als Katalysator und Schabloniermittel im Sol-Gel-Prozess zur Herstellung monodisperser mesoporöser bioaktiver Glas-Submikronkugeln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (78 mg/l 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-22-1
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00008154
InChI-Schlüssel JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC-Name Dodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecylamine
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Dichte 0.802
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.05 mm)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 100 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1633576
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) ≥98%