Learn More
1-Dodecyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337915
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337915 5 g 5 Gramm
11347915 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11337915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02977.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecin wird bei der Synthese stabiler Ruthenium-Nanopartikel eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver und Oxidationsmitteln. Bei 2–8 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-03-7
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.31
MDL-Nummer MFCD00008960
InChI-Schlüssel ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC-Name Dodec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecyne
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.779
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 5 g
Beilstein 1741320
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 97%