Learn More
1-Dodecin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Dodecyne |
| CAS | 765-03-7 |
| Summenformel | C12H22 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC#C |
| IUPAC-Name | Dodec-1-yn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.3 |
| Formelmasse | 166.1722 |