Learn More
1-EBIO, TRC
Product Code. 30387892
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30387892 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30387892 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE32036050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-EBIO
CAS 10045-45-1
Summenformel C9H10N2O
Menge 50 mg
Synonym 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
SMILES CCN1C(=O)Nc2ccccc12
IUPAC-Name 3-ethyl-1H-benzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0793