Learn More
1-Eicosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10072700 5 g Glasflasche 5 Gramm
10509073 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215460050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-96-9
Summenformel C20H42O
Molekulargewicht (g/mol) 298.56
MDL-Nummer MFCD00002938
InChI-Schlüssel BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC-Name Icosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Eicosanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 194°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)19OH
Menge 5 g
Beilstein 01, 431
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 298.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pellets, Pulver oder Stückchen