Learn More
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413794
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11413794 10 g 10 Gramm
11423794 50 g 50 Gramm
11433794 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11413794
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11833.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 29976-53-2 | C8H13NO3 | 171.196 g/mol
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone is used in the preparation of 3-hydrazinopyridazines as antihypertensive agents as well as γ-carboline derivatives as potential serotonergic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethoxycarbonyl-4-Piperidon wird bei der Herstellung von 3-Hydrazinopyridazinen als Antihypertensiva sowie alsγ-Carbolinderivat in Form potenziell serotonerger Wirkstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich .500 g/l bei 20 °C
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29976-53-2
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.196
MDL-Nummer MFCD00006188
InChI-Schlüssel LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
IUPAC-Name Ethyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
Dichte 1.135
Siedepunkt 95°C to 98°C (1 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 10 g
Beilstein 640967
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.500g/L at 20°C
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 99%