Learn More
(1-[Ethoxycarbonyl]ethyliden)triphenylphosphoran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-[Ethoxycarbonyl]ethylidene)triphenylphosphoran |
| CAS | 5717-37-3 |
| Summenformel | C23H23O2P |
| Menge | 50 g |
| Synonym | ((Ethoxycarbonyl)ethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, 1-(Ethoxycarbonyl)ethylidenetriphenylphosphorane, 1-Carboethoxyethylidenetriphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoate, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionate, Ethyl Methyltriphenylphosphoranylideneacetate, NSC 76468, Triphenyl-alpha-ethoxycarbonylethylidenephosphorane, [alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylidene]triphenylphosphorane, alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylenetriphenylphosphorane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(triphenyl-λ ^{5}-Phosphanyliden)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.4 |
| Formelmasse | 362.1436 |