Learn More
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30382721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382721 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89063050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 30018-16-7
Summenformel C23H24BrO2P
Menge 50 g
Synonym (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name (1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)-triphenylphosphanie;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 443.31
Formelmasse 442.0697