Learn More
(1-Ethoxycarbonylethyliden)Triphenylphosphoran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417507
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417507 10 g 10 Gramm
11464180 25 g 25 Gramm
11427507 50 g 50 Gramm
11437507 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11417507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15619.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals. It’s also a Horner-Wadsworth-Emmons reagent. It can be used for olefination. It can also be utilized for the synthesis of more complex compounds, such as (29S,37S)-isomer of malevamide E, a potent ion-channel inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphoran ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird. Es ist auch ein Horner-Wadsworth-Emmons Reagenz. Es kann für die Olefination verwendet werden. Es kann auch für die Synthese komplexerer Verbindungen verwendet werden, wie z. B. (29S,37S)-Isomer von Malevamid E, einem potenten Ionenkanalinhibitor.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Berührung mit Sauerstoff und Luft vermeiden. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Enthält Triphenylphosphinoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5717-37-3
Summenformel C23H23O2P
Molekulargewicht (g/mol) 362.41
MDL-Nummer MFCD00009160
InChI-Schlüssel KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
IUPAC-Name Ethyl2-(triphenyl-$l^{5 }-phosphanylidene)propanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 154°C to 160°C
Menge 10 g
Beilstein 757112
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 362.41
Reinheit (%) 97%