Learn More
(1-Ethoxyethyliden)malononitril, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295980 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10012180 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10295980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170290250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5417-82-3 | Molecular Formula: C7H8N2O | Molecular Weight: 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5417-82-3
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00001852
InChI-Schlüssel BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 79450
IUPAC-Name 2-(1-Ethoxyethyliden)propandinitril
SMILES CCOC(=C(C#N)C#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 93.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(OC2H5)=C(CN)2
Menge 25 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke