Learn More
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056877
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15452689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66050.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69227-51-6 | C7H16BrN | 194.116 g/mol
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinbromid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-51-6
Summenformel C7H16BrN
Molekulargewicht (g/mol) 194.116
MDL-Nummer MFCD03095384
InChI-Schlüssel KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
PubChem CID 112264
IUPAC-Name 1-Ethyl-1-Methypyrrolidin-1-ium;Bromid
SMILES CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Menge 25 g
Beilstein 14507266
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 194.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide