Learn More
(1-Ethyl-1H-1,2,4-Triazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603195 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10235894 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603195 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08364DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215868-81-8
Summenformel C5H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 127.15
MDL-Nummer MFCD09966168
InChI-Schlüssel ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
PubChem CID 11412385
SMILES CCN1N=CN=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Formelmasse 127.15
Reinheit (%) 97%