Learn More
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-carbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Summenformel | C6H9N3O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-1-ethyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.15 |
| Formelmasse | 155.0695 |