Learn More
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475468
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475468 50 g 50 Gramm
15465468 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59225.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92507-97-6 | C7H13N2 | 125.19 g/mol
It is used reaction media for chemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmedium in chemischen Prozessen verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92507-97-6
Summenformel C7H13N2
Molekulargewicht (g/mol) 125.19
MDL-Nummer MFCD03093290
InChI-Schlüssel IRGDPGYNHSIIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, ksc496m4d, 1,2-dimethyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride t
PubChem CID 2734165
IUPAC-Name 1-Ethyl-2,3-Dimethylimidazol-3-ium;Chlorid
SMILES CCN1C=C[N+](C)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Menge 50 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 160.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest