Learn More
1-Ethyl-2,3-Dioxopiperazin, TRC
Product Code. 30133327
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30133327 25 g 25 Gramm
30133070 1 g 1 Gramm
17901265 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133327 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE91736025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59702-31-7
Summenformel C6 H10 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
Synonym 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Sodium Imp. E (EP)
IUPAC-Name 1-Ethylpiperazin-2,3-Dion
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
Formelmasse 142.0742
Reinheit (%) >95%