Learn More
1-Ethyl-3-Azetidincarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30179957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179957 5 mg 5 Milligramm
30180133 50 mg 50 Milligramm
30180194 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA9655685MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106887-13-2
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
IUPAC-Name 1-Ethylazetidin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1CC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formelmasse 129.079