Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485538 50 g 50 Gramm
15475538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59277.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170.212 g/mol
It is used as a solvent and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Lösungsmittel und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Acetonitril, Aceton, Dichlormethan.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143314-17-4
Summenformel C8H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.212
MDL-Nummer MFCD06798186
InChI-Schlüssel XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Acetat
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.027 g/mL
Flammpunkt 164°C (327°F)
Brechungsindex n20/D 1.502
Menge 50 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetonitrile,acetone,dichloromethane.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit