Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10362873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10362873 5 g Glasflasche 5 Gramm
10545301 25 g Glasflasche 25 Gramm
10216923 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10362873 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65039-09-0
Summenformel C6H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.62
MDL-Nummer MFCD00074843
InChI-Schlüssel BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77.0°C to 79.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 186°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Viskosität 61.2 mPa.s (80°C)
Formelmasse 146.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Agglomerierendes Kristallpulver