Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Dicyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491450 50 g 50 Gramm
11481450 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26901.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.44 €
    309.65 € / 50 Gramm
    Sparen 69.79 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 370865-89-7 | C8H11N5 | 177.211 g/mol
Used to prepare dyes. Industrially used in natural gas and refinery process streams. They also are used in polymer industry as monomers. Amines find use as additives for lubricating oils, engine fuels, and asphalt, and are producers of ethanolamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Farbstoffen. Industriell in Erdgas- und Raffinerieprozessen eingesetzt. Sie werden auch in der Polymerindustrie als Monomere verwendet. Amine werden als Additive für Schmieröle, Kraftstoffe für Motoren und Asphalt verwendet und sind Ethanolaminproduzenten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in Lösungsmitteln wie Methanol, Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 370865-89-7
Summenformel C8H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 177.211
MDL-Nummer MFCD08276373
InChI-Schlüssel MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
PubChem CID 11159638
IUPAC-Name Cyanoiminomethylidenazanid;1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone.
Formelmasse 177.21
Reinheit (%) 98%