Learn More
1-Ethyl-3-Methylimidazoliumdiethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357209
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
It finds its application in improving enzymatic hydrolysis of wheat straw and in the enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung bei der Verbesserung der enzymatischen Hydrolyse von Weizenstroh und bei der enzymatischen In-situ-Verzuckerung von Cellulose in wässrig-ionischen flüssigen Medien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 848641-69-0
Summenformel C10H21N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 264.26
MDL-Nummer MFCD09953486
InChI-Schlüssel HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
PubChem CID 53316406
IUPAC-Name Diethyl phosphat;-1-ethyl-3-methylimid-3ammonium
SMILES CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Schmelzpunkt 19°C to 21°C
Dichte 1.157
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 264.26
Reinheit (%) 98%