Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359705 10 g 10 Gramm
11349705 2 g 2 Gramm
11369705 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19762.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 155371-19-0 | C6H11F6N2P | 256.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155371-19-0
Summenformel C6H11F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 256.132
MDL-Nummer MFCD00216703
InChI-Schlüssel DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, emimpf6, dsstox_cid_27897, dsstox_rid_82650, dsstox_gsid_47921, ksc174g8p, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate hplc
PubChem CID 2758873
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 256.13
Reinheit (%) ≥98%