Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumnitrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415778 250 mg 250 Milligramm
15405778 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59448.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143314-14-1
Summenformel C6H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 173.172
MDL-Nummer MFCD00210007
InChI-Schlüssel JDOJFSVGXRJFLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium nitrate, 1-ethyl-3-methylimidazolium nitrate nt, emim no3, acmc-20dtjx, dsstox_cid_29073, dsstox_rid_83292, dsstox_gsid_49217, ksc170o1h, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium nitrate
PubChem CID 16211072
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Nitrat
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.[N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium nitrate
Schmelzpunkt 40°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1479
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%