Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium-thiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495828 5 g 5 Gramm
15405838 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59493.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 331717-63-6 | Molecular Formula: C7H11N3S | Molecular Weight: 169.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch als primäres sowie sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331717-63-6
Summenformel C7H11N3S
Molekulargewicht (g/mol) 169.246
MDL-Nummer MFCD06798182
InChI-Schlüssel VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Thiocyanat
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 1.14
Brechungsindex n20/D 1.553
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 169.25
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate