Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluormethansulfonat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319715
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11319715 10 g 10 Gramm
11309715 2 g 2 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11319715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19764.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 145022-44-2 | C7H11F3N2O3S | 260.231 g/mol
Recently used in the preparation of hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts, and in the preparation of dual intercalating molten electrolyte batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vor kurzem zur Herstellung hydrophober, hochleitfähiger Salsschmelzen mit Umgebungstemperatur und zur Herstellung von dualen, interkalierenden Elektrolytbatterien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145022-44-2
Summenformel C7H11F3N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.231
MDL-Nummer MFCD00210008
InChI-Schlüssel ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate, acmc-209ctv, dsstox_cid_27941, dsstox_rid_82693, dsstox_gsid_47965, 1-ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulfonate, ksc685i3d, 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfon
PubChem CID 2758874
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Trifluormethansulfonat
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.387
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 260.24
Reinheit (%) ≥98%