Learn More
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460309
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460309 5 g 5 Gramm
15470309 250 mg 250 Milligramm
15450309 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63555.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115619-00-6
Summenformel C12H17N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.287
MDL-Nummer MFCD00614372
InChI-Schlüssel XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-ethyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine,1-ethyl-4-4-nitrophenyl, piperazine, 1-ethyl-4-4-nitrophenyl, acmc-1bqhi, cbmicro_027169, 4-ethyl-1-4-nitrophenyl piperazine
PubChem CID 2857549
SMILES CCN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Menge 5 g
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest