Learn More
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzol, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 0.93g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | HC2CC6H4CH2CH3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 130.19 |
| Reinheit (%) | 97% |