Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289856 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289856 25 mL 25 Milliliter
15279856 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289856 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453350250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1940-18-7
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00021402
InChI-Schlüssel BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC-Name 1-Ethylcyclohexan-1-ol
SMILES CCC1(O)CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylcyclohexanol
Dichte 0.9190g/mL
Siedepunkt 166.0°C
Flammpunkt 68°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.919
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.